Tlačiť
Methyl-3,5-dihydroxybenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3,5-dihydroxybenzoate, 3,5-Dihydroxybenzoic acid methyl ester
OR24884-100G OR24884-25G OR24884-500G
APOSOR24884-100GEA 34.9 EUR
APOSOR24884-100G APOSOR24884-25G APOSOR24884-500G
Methyl-3,5-dihydroxybenzoate
Methyl-3,5-dihydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₈O₄
Teplota tavenia: 164…170 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002289
Číslo CAS: 2150-44-9
EINECS: 218-426-2