Tlačiť
2,6-Pyridinedicarboxaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR24830-1G OR24830-5G OR24830-25G
APOSOR24830-1GEA 44.93 EUR
APOSOR24830-1G APOSOR24830-5G APOSOR24830-25G
2,6-Pyridinedicarboxaldehyde
2,6-Pyridinedicarboxaldehyde
Vzorec: C₇H₅NO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010103
Číslo CAS: 5431-44-7
EINECS: 226-589-6