Tlačiť
Coniferyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(3-Hydroxyprop-1-en-1-yl)-2-methoxyphenol
OR24816-1G OR24816-250MG
APOSOR24816-1GEA 265.17 EUR
APOSOR24816-1G APOSOR24816-250MG
Coniferyl alcohol 98%
Coniferyl alcohol
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Mw: 180.20 g/mol
Teplota varu: 163…165 °C/3mmHg
Teplota tavenia: 75…80 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00002922
Číslo CAS: 458-35-5
EINECS: 207-277-9