Tlačiť
Azetidin-2-one 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Azetidinone
OR24812-5G OR24812-1G
APOSOR24812-5GEA 142 EUR
APOSOR24812-5G APOSOR24812-1G
Azetidin-2-one 98%
Azetidin-2-one
Vzorec: C₃H₅NO
Teplota varu: 106 °C/15mmHg
Teplota tavenia: 72…77 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00013328
Číslo CAS: 930-21-2
OSN: 3263
ADR: 8,II