Tlačiť
3-Hexylthiophene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR24741-25G OR24741-100G
APOSOR24741-25GEA 89.85 EUR
APOSOR24741-25G APOSOR24741-100G
3-Hexylthiophene 98%
3-Hexylthiophene
Vzorec: C₁₀H₁₆S
Teplota varu: 65 °C/0,45mmHg
Hustota: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 37 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00143181
Číslo CAS: 1693-86-3
OSN: 1993
ADR: 3,III