Tlačiť
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR24738-10G OR24738-1G OR24738-5G
APOSOR24738-10GEA 103.09 EUR
APOSOR24738-10G APOSOR24738-1G APOSOR24738-5G
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₅H₈O₂
Teplota varu: 183…185 °C
Teplota tavenia: 30 °C
Teplota vzplanutia: 84 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001290
Číslo CAS: 6914-76-7
EINECS: 230-020-7
OSN: 3261
ADR: 8,II