Tlačiť
5-Hydroxy-1-tetralone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR24677-25G OR24677-1G OR24677-5G
APOSOR24677-25GEA 136.78 EUR
APOSOR24677-25G APOSOR24677-1G APOSOR24677-5G
5-Hydroxy-1-tetralone 98%
5-Hydroxy-1-tetralone
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Teplota tavenia: 206…211 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001693
Číslo CAS: 28315-93-7