Tlačiť
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)methanamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-(Aminomethyl)-2,3-dihydrobenzo[b]furan
OR2467-1G OR2467-5G
APOSOR2467-1GEA 66.59 EUR
APOSOR2467-1G APOSOR2467-5G
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)methanamine
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)methanamine
Vzorec: C₉H₁₁NO
Teplota varu: 98…100 °C/0,1mmHg
Teplota tavenia: 38…40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00728869
Číslo CAS: 55745-74-9