Tlačiť
3-Coumaranone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Benzofuran-3(2H)-one
OR24591-1G OR24591-25G OR24591-5G
APOSOR24591-1GEA 24.91 EUR
APOSOR24591-1G APOSOR24591-25G APOSOR24591-5G
3-Coumaranone
3-Coumaranone
Vzorec: C₈H₆O₂
Mw: 134.13 g/mol
Teplota tavenia: 97…103 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00051810
Číslo CAS: 7169-34-8