Tlačiť
N-Acetylguanidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR24582-25G OR24582-5G OR24582-10G
APOSOR24582-25GEA 33.17 EUR
APOSOR24582-25G APOSOR24582-5G APOSOR24582-10G
N-Acetylguanidine
N-Acetylguanidine
Vzorec: C₃H₇N₃O
Teplota tavenia: 181…183 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075615
Číslo CAS: 5699-40-1
EINECS: 227-180-5