Tlačiť
Diphenyl sulphide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Diphenylsulphane
OR2458-100G OR2458-25G OR2458-500G
APOSOR2458-100GEA 28.28 EUR
APOSOR2458-100G APOSOR2458-25G APOSOR2458-500G
Diphenyl sulphide 98%
Diphenyl sulphide
Vzorec: C₁₂H₁₀S
Teplota varu: 296 °C
Teplota tavenia: –40 °C
Hustota: 1,118 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003064
Číslo CAS: 139-66-2