Tlačiť
3-Bromothiophenol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: m-Bromothiophenol, 3-Bromobenzenethiol, 1-Bromo-3-mercaptobenzene, 3-Bromobenzene-1-thiol
OR2454-1G OR2454-25G OR2454-5G
APOSOR2454-1GEA 26.55 EUR
APOSOR2454-1G APOSOR2454-25G APOSOR2454-5G
3-Bromothiophenol 97%
3-Bromothiophenol
Vzorec: C₆H₅BrS
Teplota varu: 123…124 °C/40mmHg
Hustota: 1,832 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 105 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009603
Číslo CAS: 6320-01-0
EINECS: 228-664-9
OSN: 2922
ADR: 8+6.1,III