Tlačiť
2-Nitro-1-naphthol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR24530-1G OR24530-5G
APOSOR24530-1GEA 24.95 EUR
APOSOR24530-1G APOSOR24530-5G
2-Nitro-1-naphthol 98%
2-Nitro-1-naphthol
Vzorec: C₁₀H₇NO₃
Teplota tavenia: 123…125 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003956
Číslo CAS: 607-24-9