Tlačiť
Ethyl-4-(dimethylamino)-2-oxobut-3-enoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 4-(dimethylamino)-2-oxobut-3-enoate
OR24503-1G OR24503-250MG
APOSOR24503-1GEA 216.21 EUR
APOSOR24503-1G APOSOR24503-250MG
Ethyl-4-(dimethylamino)-2-oxobut-3-enoate
Ethyl-4-(dimethylamino)-2-oxobut-3-enoate
Vzorec: C₈H₁₃NO₃
Teplota varu: 180…185 °C/0,7mmHg
Teplota tavenia: 38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00219095
Číslo CAS: 67751-14-8