Tlačiť
Phenylboronic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Phenylmetaboric acid, Dihydroxy(phenyl)borane, Phenyl boric acid, Benzeneboronic acid
OR2447-100G OR2447-25G
APOSOR2447-100GEA 63.29 EUR
APOSOR2447-100G APOSOR2447-25G
Phenylboronic acid 99%
Phenylboronic acid
Vzorec: C₆H₇BO₂
Mw: 121.93
Teplota tavenia: 216…219 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002103
Číslo CAS: 98-80-6
EINECS: 202-701-9
Merck Index: 13,01068