Tlačiť
Brombenzen 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Phenylbromide, Phenyl bromide
OR2446-2.5KG OR2446-500G
APOSOR2446-2.5KGEA 208.58 EUR
APOSOR2446-2.5KG APOSOR2446-500G
Brombenzen 99%
Brombenzen
Vzorec: C₆H₅Br
Teplota varu: 155…156 °C
Teplota tavenia: –31 °C
Hustota: 1,491 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 51 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000055
Číslo CAS: 108-86-1
EINECS: 203-623-8
OSN: 2514
ADR: 3,III