Tlačiť
Cyanomethyl ethanethioate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR24381-1G OR24381-250MG
APOSOR24381-1GEA 332.93 EUR
APOSOR24381-1G APOSOR24381-250MG
Cyanomethyl ethanethioate 95%
Cyanomethyl ethanethioate
Vzorec: C₄H₅NOS
Teplota varu: 226…227 °C
Hustota: 1,176 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00173920
Číslo CAS: 59463-56-8