Tlačiť
1,8-Octanediol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,8-Dihydroxy octane
OR2431-100G OR2431-1KG OR2431-500G
APOSOR2431-100GEA 75.01 EUR
APOSOR2431-100G APOSOR2431-1KG APOSOR2431-500G
1,8-Octanediol 98%
1,8-Octanediol
Vzorec: C₈H₁₈O₂
Teplota varu: 71…73 °C/20mmHg
Teplota tavenia: 59…61 °C
Teplota vzplanutia: 148 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002989
Číslo CAS: 629-41-4