Tlačiť
6-Bromo-1,4-benzodioxane 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, 6-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine
OR2430-100G OR2430-25G OR2430-5G
APOSOR2430-100GEA 269.55 EUR
APOSOR2430-100G APOSOR2430-25G APOSOR2430-5G
6-Bromo-1,4-benzodioxane 98%
6-Bromo-1,4-benzodioxane
Vzorec: C₈H₇BrO₂
Teplota varu: 259…260 °C
Hustota: 1,598 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040750
Číslo CAS: 52287-51-1
EINECS: 257-817-2