Tlačiť
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Methyl-1H-pyrazol-3-amine, 3-Amino-1-methylpyrazole, 1-Methyl-1H-pyrazol-3-ylamine, 3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
OR24245-25G OR24245-5G OR24245-100G
APOSOR24245-25GEA 63.38 EUR
APOSOR24245-25G APOSOR24245-5G APOSOR24245-100G
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₇N₃
Teplota varu: 90…92 °C/1mmHg
Hustota: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00466340
Číslo CAS: 1904-31-0