Tlačiť
2-Bromo-p-cresol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-4-methylphenol, 1-Bromo-2-hydroxy-5-methylbenzene
OR2424-100G OR2424-25G OR2424-500G
APOSOR2424-100GEA 76.61 EUR
APOSOR2424-100G APOSOR2424-25G APOSOR2424-500G
2-Bromo-p-cresol 97%
2-Bromo-p-cresol
Vzorec: C₇H₇BrO
Teplota varu: 213…214 °C
Teplota tavenia: 16 °C
Hustota: 1,547 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002151
Číslo CAS: 6627-55-0
EINECS: 229-595-7