Tlačiť
5-Chloro-2-hydroxybenzonitrile 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR24196-1G OR24196-5G
APOSOR24196-1GEA 31.57 EUR
APOSOR24196-1G APOSOR24196-5G
5-Chloro-2-hydroxybenzonitrile 95+%
5-Chloro-2-hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₄ClNO
Teplota tavenia: 152…168 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00219003
Číslo CAS: 13589-72-5
OSN: 3439
ADR: 6.1,III