Tlačiť
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-phenyl-2-propen-1-one 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,4-(Methylenedioxy)chalcone
OR24194-1G OR24194-25G OR24194-5G
APOSOR24194-1GEA 39.79 EUR
APOSOR24194-1G APOSOR24194-25G APOSOR24194-5G
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-phenyl-2-propen-1-one 99%
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-phenyl-2-propen-1-one
Vzorec: C₁₆H₁₂O₃
Teplota tavenia: 123 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00022990
Číslo CAS: 644-34-8