Tlačiť
6-Piperazin-1-ylnicotinonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-(Piperazin-1-yl)nicotinonitrile
OR2418-1G OR2418-5G
APOSOR2418-1GEA 113.12 EUR
APOSOR2418-1G APOSOR2418-5G
6-Piperazin-1-ylnicotinonitrile 95%
6-Piperazin-1-ylnicotinonitrile
Vzorec: C₁₀H₁₂N₄
Teplota tavenia: 75…78 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00833024
Číslo CAS: 149554-29-0