Tlačiť
Ethyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2413-1G OR2413-250MG
APOSOR2413-1GEA 439.82 EUR
APOSOR2413-1G APOSOR2413-250MG
Ethyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate
Ethyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate
Vzorec: C₉H₁₁ClO₅S
Mw: 266.7 g/mol
Teplota varu: 110…114 °C/0.05mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01934807
Číslo CAS: 306936-32-3
OSN: 3265
ADR: 8 III