Tlačiť
2,5-Dichlorobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR24122-100G OR24122-25G OR24122-500G
APOSOR24122-100GEA 41.66 EUR
APOSOR24122-100G APOSOR24122-25G APOSOR24122-500G
2,5-Dichlorobenzoic acid
2,5-Dichlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄Cl₂O₂
Mw: 191.01
Teplota varu: 300…302 °C
Teplota tavenia: 151…154 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002416
Číslo CAS: 50-79-3
EINECS: 200-065-7