Tlačiť
2,4-Dimethylbenzoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,4-Dimethylbenzoylchloride, 2,4-Dimethylbenzene-1-carbonyl chloride
OR24121-250MG OR24121-100MG
APOSOR24121-250MGEA 28.28 EUR
APOSOR24121-250MG APOSOR24121-100MG
2,4-Dimethylbenzoyl chloride
2,4-Dimethylbenzoyl chloride
Vzorec: C₉H₉ClO
Teplota varu: 82 °C/1mmHg
Teplota tavenia: 24…26 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00798005
Číslo CAS: 21900-42-5
OSN: 3265
ADR: 8,II