Tlačiť
3,4-Dimethylbenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR24119-100G OR24119-500G
APOSOR24119-100GEA 121.14 EUR
APOSOR24119-100G APOSOR24119-500G
3,4-Dimethylbenzoic acid 98%
3,4-Dimethylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Teplota tavenia: 163…165 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002524
Číslo CAS: 619-04-5
EINECS: 210-576-7