Tlačiť
ω-Bromo-4-chloroacetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-4'-chloroacetophenone, 2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)ethanone, Bromomethyl p-chlorophenyl ketone, α-Bromo-4-chloroacetophenone, 2-Bromo-4′-chloroacetophenone, 4-Chlorophenacyl bromide
OR24098-100G OR24098-500G
APOSOR24098-100GEA 101.48 EUR
APOSOR24098-100G APOSOR24098-500G
ω-Bromo-4-chloroacetophenone 97%
ω-Bromo-4-chloroacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrClO
Teplota tavenia: 93…98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000625
Číslo CAS: 536-38-9
EINECS: 208-631-5
OSN: 3261
ADR: 8,II