Tlačiť
5-Oxo-1-(thien-2-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR24057-1G OR24057-5G
APOSOR24057-1GEA 58.16 EUR
APOSOR24057-1G APOSOR24057-5G
5-Oxo-1-(thien-2-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxo-1-(thien-2-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₃S
Teplota tavenia: 144…146 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00084927
Číslo CAS: 175136-92-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III