Tlačiť
2-Nitro-4-thiophenecarbonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR24042-1G OR24042-250MG
APOSOR24042-1GEA 113.12 EUR
APOSOR24042-1G APOSOR24042-250MG
2-Nitro-4-thiophenecarbonitrile
2-Nitro-4-thiophenecarbonitrile
Vzorec: C₅H₂N₂O₂S
Teplota tavenia: 121…124 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00052580
Číslo CAS: 42137-23-5
OSN: 3439
ADR: 6.1,III