Tlačiť
2,6-Dimethoxybenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR24023-25G OR24023-5G OR24023-100G
APOSOR24023-25GEA 31.17 EUR
APOSOR24023-25G APOSOR24023-5G APOSOR24023-100G
2,6-Dimethoxybenzaldehyde 98%
2,6-Dimethoxybenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Teplota varu: 285 °C
Teplota tavenia: 96…98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010862
Číslo CAS: 3392-97-0