Tlačiť
5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR24019-10G OR24019-5G
APOSOR24019-10GEA 194.67 EUR
APOSOR24019-10G APOSOR24019-5G
5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid
5-Chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₅ClO₅S
Mw: 236.63 g/mol
Teplota tavenia: 168…174 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052974
Číslo CAS: 17243-13-9
OSN: 3261
ADR: 8 III