Tlačiť
(1-Propyl)triphenylphosphonium bromide 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Triphenyl(propyl)phosphonium bromide, Triphenylpropylphosphonium bromide
OR23996-25G OR23996-5G
APOSOR23996-25GEA 41.66 EUR
APOSOR23996-25G APOSOR23996-5G
(1-Propyl)triphenylphosphonium bromide 99%
(1-Propyl)triphenylphosphonium bromide
Vzorec: C₂₁H₂₂BrP
Mw: 385.28
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011843
Číslo CAS: 6228-47-3