Tlačiť
2,5-Dichloro-4-nitro-3-thiophenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23993-1G OR23993-250MG OR23993-5G
APOSOR23993-1GEA 263.94 EUR
APOSOR23993-1G APOSOR23993-250MG APOSOR23993-5G
2,5-Dichloro-4-nitro-3-thiophenesulphonyl chloride
2,5-Dichloro-4-nitro-3-thiophenesulphonyl chloride
Vzorec: C₄Cl₃NO₄S₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01570024
Číslo CAS: 59768-12-6
OSN: 3261
ADR: 8,III