Tlačiť
3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Chloro-4-isocyanato-1-methylbenzene
OR23984-100G OR23984-25G OR23984-5G
APOSOR23984-100GEA 378.26 EUR
APOSOR23984-100G APOSOR23984-25G APOSOR23984-5G
3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate 97%
3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₈H₆ClNO
Teplota varu: 107 °C/3mmHg
Teplota tavenia: 20…24 °C
Hustota: 1,224 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 109 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00013858
Číslo CAS: 28479-22-3
EINECS: 249-050-7
OSN: 2236
ADR: 6.1,II