Tlačiť
2-Propynylurea
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(Prop-2-yn-1-yl)urea, Propargylurea
OR23964-1G OR23964-5G
APOSOR23964-1GEA 88.25 EUR
APOSOR23964-1G APOSOR23964-5G
2-Propynylurea
2-Propynylurea
Vzorec: C₄H₆N₂O
Mw: 98.11 g/mol
Teplota tavenia: 130…131 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052817
Číslo CAS: 5221-62-5