Tlačiť
1,4-Dimethoxynaphthalene 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR23941-1G OR23941-25G OR23941-5G
APOSOR23941-1GEA 68.99 EUR
APOSOR23941-1G APOSOR23941-25G APOSOR23941-5G
1,4-Dimethoxynaphthalene 96%
1,4-Dimethoxynaphthalene
Vzorec: C₁₂H₁₂O₂
Teplota tavenia: 84…85 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00052378
Číslo CAS: 10075-62-4
EINECS: 233-209-2