Tlačiť
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23902-1G OR23902-250MG OR23902-5G
APOSOR23902-1GEA 29.8 EUR
APOSOR23902-1G APOSOR23902-250MG APOSOR23902-5G
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Vzorec: C₅H₆Cl₂N₂O₂S
Teplota varu: 105 °C/1mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052536
Číslo CAS: 88398-93-0
OSN: 3261
ADR: 8 III