Tlačiť
4-Phenylbutyric acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Phenylbutanoic acid
OR2390-100G OR2390-25G OR2390-500G
APOSOR2390-100GEA 107.9 EUR
APOSOR2390-100G APOSOR2390-25G APOSOR2390-500G
4-Phenylbutyric acid 98%
4-Phenylbutyric acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Teplota varu: 165 °C/10mmHg
Teplota tavenia: 49…53 °C
Teplota vzplanutia: >113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004403
Číslo CAS: 1821-12-1
EINECS: 217-341-8