Tlačiť
ω-Bromo-2-nitroacetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2385-1G OR2385-25G OR2385-5G
APOSOR2385-1GEA 24.95 EUR
APOSOR2385-1G APOSOR2385-25G APOSOR2385-5G
ω-Bromo-2-nitroacetophenone
ω-Bromo-2-nitroacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrNO₃
Teplota tavenia: 53…57 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010294
Číslo CAS: 6851-99-6
OSN: 3261
ADR: 8,II