Tlačiť
4-(Dichloromethyl)benzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23830-1G OR23830-5G
APOSOR23830-1GEA 420.78 EUR
APOSOR23830-1G APOSOR23830-5G
4-(Dichloromethyl)benzonitrile
4-(Dichloromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₅Cl₂N
Mw: 186.0400 g/mol
Teplota varu: 273…276 °C
Teplota tavenia: 44 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00045606
Číslo CAS: 74231-65-5
OSN: 3439
ADR: 6.1 III