Tlačiť
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Bromopinacolone, 1-Bromo-3,3-dimethyl-2-butanone
OR23786-100G OR23786-10G OR23786-50G
APOSOR23786-100GEA 543.92 EUR
APOSOR23786-100G APOSOR23786-10G APOSOR23786-50G
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone 97+%
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone
Vzorec: C₆H₁₁BrO
Teplota varu: 189…192 °C
Teplota tavenia: –10 °C
Hustota: 1,333 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 75 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000206
Číslo CAS: 5469-26-1
OSN: 2810
ADR: 6.1,II