Tlačiť
2-(2,6-Dichlorobenzylsulphanyl)ethylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Aminoethyl 2,6-dichlorobenzyl sulphide
OR23783-1G OR23783-5G
APOSOR23783-1GEA 131.17 EUR
APOSOR23783-1G APOSOR23783-5G
2-(2,6-Dichlorobenzylsulphanyl)ethylamine
2-(2,6-Dichlorobenzylsulphanyl)ethylamine
Vzorec: C₉H₁₁Cl₂NS
Teplota varu: 152…154 °C/0,7mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052684
Číslo CAS: 48133-71-7
OSN: 3259
ADR: 8,III