Tlačiť
3,5-Dichlorobenzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR23753-100G OR23753-10G OR23753-5G
APOSOR23753-100GEA 93.06 EUR
APOSOR23753-100G APOSOR23753-10G APOSOR23753-5G
3,5-Dichlorobenzonitrile 97%
3,5-Dichlorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃Cl₂N
Teplota tavenia: 64…66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001800
Číslo CAS: 6575-00-4
EINECS: 229-495-3
OSN: 3439
ADR: 6.1,III