Tlačiť
3-(2,6-Dichlorophenoxy)-1-propyne
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1,3-Dichloro-2-(prop-2-ynyloxy)benzene
OR23682-10G OR23682-1G OR23682-5G
APOSOR23682-10GEA 394.95 EUR
APOSOR23682-10G APOSOR23682-1G APOSOR23682-5G
3-(2,6-Dichlorophenoxy)-1-propyne
3-(2,6-Dichlorophenoxy)-1-propyne
Vzorec: C₉H₆Cl₂O
Mw: 201.05 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052717
Číslo CAS: 3598-66-1