Tlačiť
4-(Chloromethyl)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2365-25G OR2365-5G
APOSOR2365-25GEA 28.24 EUR
APOSOR2365-25G APOSOR2365-5G
4-(Chloromethyl)benzoic acid
4-(Chloromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Mw: 170.60 g/mol
Teplota tavenia: 201…202 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002568
Číslo CAS: 1642-81-5
EINECS: 216-697-1
OSN: 3261
ADR: 8 II