Tlačiť
Methyl-2-bromo-5-methoxybenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl 2-bromo-5-methoxybenzoate, 2-Bromo-5-methoxybenzoic acid methyl ester
OR23647-100G OR23647-25G OR23647-10G
APOSOR23647-100GEA 473.73 EUR
APOSOR23647-100G APOSOR23647-25G APOSOR23647-10G
Methyl-2-bromo-5-methoxybenzoate
Methyl-2-bromo-5-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₉BrO₃
Teplota varu: 271 °C
Hustota: 1,52 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051594
Číslo CAS: 35450-36-3
OSN: 2810
ADR: 6.1,III