Tlačiť
Ethoxymethylenemalononitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23610-100G OR23610-500G
APOSOR23610-100GEA 68.99 EUR
APOSOR23610-100G APOSOR23610-500G
Ethoxymethylenemalononitrile 95%
Ethoxymethylenemalononitrile
Vzorec: C₆H₆N₂O
Teplota varu: 160…161 °C/12mmHg
Teplota tavenia: 62…68 °C
Teplota vzplanutia: 155 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001854
Číslo CAS: 123-06-8
EINECS: 204-597-0
OSN: 3439
ADR: 6.1,III