Tlačiť
tert-Butoxybis(dimethylamino)methane 90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Bredereck's reagent, 1-tert-Butoxy-N,N,N',N'-tetramethylmethylenenediamine, [(tert-butoxy)(dimethylamino)methyl]dimethylamine, tert-Butoxy bis(dimethylamino)methane
OR2361-100G OR2361-25G
APOSOR2361-100GEA 119.53 EUR
APOSOR2361-100G APOSOR2361-25G
tert-Butoxybis(dimethylamino)methane 90%
tert-Butoxybis(dimethylamino)methane
Vzorec: C₉H₂₂N₂O
Teplota varu: 50…55 °C/15mmHg
Hustota: 0,844 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 41 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00042858
Číslo CAS: 5815-08-7
EINECS: 227-383-9
OSN: 1993
ADR: 3,III